Methyl 2-(6-bromo-3-pyridyl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471726-1G OR471726-250MG
APOSOR471726-1GEA 517 EUR
APOSOR471726-1G APOSOR471726-250MG
Methyl 2-(6-bromo-3-pyridyl)acetate 95%
Methyl 2-(6-bromo-3-pyridyl)acetate
Formule: C₈H₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18256344
CAS nummer: 1256824-78-8