6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471727-100MG OR471727-1G OR471727-250MG
APOSOR471727-100MGEA 555 EUR
APOSOR471727-100MG APOSOR471727-1G APOSOR471727-250MG
6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine 97%
6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine
Formule: C₉H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18255577
CAS nummer: 1256823-20-7