1-Methylimidazole-5-carboxamide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR4728-1G OR4728-10G OR4728-5G
APOSOR4728-1GEA 245 EUR
APOSOR4728-1G APOSOR4728-10G APOSOR4728-5G
1-Methylimidazole-5-carboxamide 95+%
1-Methylimidazole-5-carboxamide
Formule: C₅H₇N₃O
Smeltpunt: 178…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01567302
CAS nummer: 40637-81-8