N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR475070-1G OR475070-250MG
APOSOR475070-1GEA 184 EUR
APOSOR475070-1G APOSOR475070-250MG
N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31695676
CAS nummer: 2407348-08-5