N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR475075-1G OR475075-250MG
APOSOR475075-1GEA 134 EUR
APOSOR475075-1G APOSOR475075-250MG
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD31695688
CAS nummer: 2367002-86-4