N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR475077-1G OR475077-250MG
APOSOR475077-1GEA 134 EUR
APOSOR475077-1G APOSOR475077-250MG
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD31695694
CAS nummer: 2367002-83-1