1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR475079-100MG OR475079-1G OR475079-250MG
APOSOR475079-100MGEA 246 EUR
APOSOR475079-100MG APOSOR475079-1G APOSOR475079-250MG
1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂BrN·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD30609564
CAS nummer: 2197556-55-9