1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR475085-100MG OR475085-1G OR475085-250MG
APOSOR475085-100MGEA 240 EUR
APOSOR475085-100MG APOSOR475085-1G APOSOR475085-250MG
1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
1-(2-Bromophenyl)-N-methyl-ethanamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂BrN·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22566065
CAS nummer: 1423025-56-2