1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR475087-1G OR475087-250MG
APOSOR475087-1GEA 132 EUR
APOSOR475087-1G APOSOR475087-250MG
1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
1-(4-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂BrN·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD31695722
CAS nummer: 799293-97-3