Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thieno[2,3-c]pyridine
OR475157-100MG OR475157-250MG
APOSOR475157-100MGEA 431 EUR
APOSOR475157-100MG APOSOR475157-250MG
Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Thieno[2,3-c]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₆BNO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD26517928
CAS nummer: 2230209-53-5