N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR475182-1G OR475182-250MG
APOSOR475182-1GEA 203 EUR
APOSOR475182-1G APOSOR475182-250MG
N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1R)-1-(3-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32066849
CAS nummer: 2414145-16-5