Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR475185-1G OR475185-250MG
APOSOR475185-1GEA 315 EUR
APOSOR475185-1G APOSOR475185-250MG
Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₈H₉BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32200418
CAS nummer: 2407349-25-9