(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR475189-1G OR475189-250MG
APOSOR475189-1GEA 658 EUR
APOSOR475189-1G APOSOR475189-250MG
(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formule: C₇H₉BrN₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32200421
CAS nummer: 2413937-59-2