5-Aminobenzo[b]thiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Aminobenzothiophene, 1-Benzothiophen-5-amine, 5-Amino-1-benzothiophene
OR47828-1G OR47828-250MG OR47828-5G
APOSOR47828-1GEA 78.9 EUR
APOSOR47828-1G APOSOR47828-250MG APOSOR47828-5G
5-Aminobenzo[b]thiophene
5-Aminobenzo[b]thiophene
Formule: C₈H₇NS
Smeltpunt: 72…75 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115381
CAS nummer: 20532-28-9