Methyl 3-bromo-5-methylpyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-5-methylpyridine, Methyl 3-bromo-5-methylpicolinate
OR47834-1G OR47834-500MG
APOSOR47834-1GEA 168 EUR
APOSOR47834-1G APOSOR47834-500MG
Methyl 3-bromo-5-methylpyridine-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-methylpyridine-2-carboxylate
Formule: C₈H₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12911847
CAS nummer: 1228880-68-9