Methyl 6-bromo-5-chloronicotinate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR47836-1G OR47836-250MG
APOSOR47836-1GEA 220 EUR
APOSOR47836-1G APOSOR47836-250MG
Methyl 6-bromo-5-chloronicotinate 97%
Methyl 6-bromo-5-chloronicotinate
Formule: C₇H₅BrClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698098
CAS nummer: 78686-80-3