Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR47837-1G OR47837-250MG
APOSOR47837-1GEA 184 EUR
APOSOR47837-1G APOSOR47837-250MG
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-chloropyridine-2-carboxylate
Formule: C₇H₅BrClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698105
CAS nummer: 1214362-45-4