Ethyl 4-(2-chloroethylcarbamoylamino)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR47838-1G OR47838-250MG
APOSOR47838-1GEA 26.3 EUR
APOSOR47838-1G APOSOR47838-250MG
Ethyl 4-(2-chloroethylcarbamoylamino)benzoate
Ethyl 4-(2-chloroethylcarbamoylamino)benzoate
Formule: C₁₂H₁₅ClN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32200407
CAS nummer: 13908-47-9