2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR47842-1G OR47842-250MG OR47842-5G
APOSOR47842-1GEA 526 EUR
APOSOR47842-1G APOSOR47842-250MG APOSOR47842-5G
2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
2-Bromo-5-cyclopropylnitrobenzene
Formule: C₉H₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD32264080
CAS nummer: 2387348-39-0