3-Bromo-4-cyclopropylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR47843-1G OR47843-250MG OR47843-5G
APOSOR47843-1GEA 579 EUR
APOSOR47843-1G APOSOR47843-250MG APOSOR47843-5G
3-Bromo-4-cyclopropylaniline
3-Bromo-4-cyclopropylaniline
Formule: C₉H₁₀BrN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD21100011
CAS nummer: 1353854-83-7