3-Bromo-4-cyclopropylnitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR47844-1G OR47844-250MG OR47844-5G
APOSOR47844-1GEA 526 EUR
APOSOR47844-1G APOSOR47844-250MG APOSOR47844-5G
3-Bromo-4-cyclopropylnitrobenzene
3-Bromo-4-cyclopropylnitrobenzene
Formule: C₉H₈BrNO₂
MW: 242.069 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD28399181
CAS nummer: 57807-35-9