4-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR47848-1G OR47848-250MG
APOSOR47848-1GEA 123 EUR
APOSOR47848-1G APOSOR47848-250MG
4-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
4-(3-Bromophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Formule: C₉H₈BrN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18489694
CAS nummer: 259750-15-7