trans-4-(Morpholin-4-yl)cyclohexylamine dihydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR47855-100MG OR47855-1G OR47855-250MG
APOSOR47855-100MGEA 103 EUR
APOSOR47855-100MG APOSOR47855-1G APOSOR47855-250MG
trans-4-(Morpholin-4-yl)cyclohexylamine dihydrochloride 98%
trans-4-(Morpholin-4-yl)cyclohexylamine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₂₀N₂O·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27978481
CAS nummer: 412356-24-2