4-Amino-3-cyanobenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR47861-1G OR47861-250MG
APOSOR47861-1GEA 117 EUR
APOSOR47861-1G APOSOR47861-250MG
4-Amino-3-cyanobenzoic acid 95%
4-Amino-3-cyanobenzoic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09745178
CAS nummer: 74192-47-5