t-Butyl 3-(hydroxypropoxyl)-propanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl 3-(3-hydroxypropoxy)propanoate
OR47891-1G OR47891-250MG
APOSOR47891-1GEA 215 EUR
APOSOR47891-1G APOSOR47891-250MG
t-Butyl 3-(hydroxypropoxyl)-propanoate
t-Butyl 3-(hydroxypropoxyl)-propanoate
Formule: C₁₀H₂₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30730362
CAS nummer: 2100306-78-1