Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Butyronitrile diethyl malonate
OR47892-1G OR47892-5G
APOSOR47892-1GEA 22 EUR
APOSOR47892-1G APOSOR47892-5G
Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate
Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate
Formule: C₁₁H₁₇NO₄
MW: 227.257 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07357261
CAS nummer: 63972-18-9