2-Bromo-5-chloroisonicotinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Bromo-5-chloro-isonicotinic acid
OR47894-1G OR47894-250MG OR47894-5G
APOSOR47894-1GEA 57 EUR
APOSOR47894-1G APOSOR47894-250MG APOSOR47894-5G
2-Bromo-5-chloroisonicotinic acid 95%
2-Bromo-5-chloroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃BrClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13181649
CAS nummer: 530156-90-2