2-Bromo-5-chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Bromo-5-chloro-4(hydroxymethyl)pyridine
OR47898-1G OR47898-5G
APOSOR47898-1GEA 322 EUR
APOSOR47898-1G APOSOR47898-5G
2-Bromo-5-chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine 97%
2-Bromo-5-chloro-4-(hydroxymethyl)pyridine
Formule: C₆H₅BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16606985
CAS nummer: 1227599-15-6