6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR47916-10G OR47916-1G OR47916-250MG
APOSOR47916-10GEA 491 EUR
APOSOR47916-10G APOSOR47916-1G APOSOR47916-250MG
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde 97%
6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Smeltpunt: 63…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08435859
CAS nummer: 230618-24-3