2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR47920-100MG OR47920-1G OR47920-250MG
APOSOR47920-100MGEA 304 EUR
APOSOR47920-100MG APOSOR47920-1G APOSOR47920-250MG
2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-amine
2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-amine
Formule: C₇H₁₂N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16817413
CAS nummer: 1251925-31-1