(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2R)-2-Amino-3-(methylsulphinyl)propanoic acid
OR480202-1G OR480202-500MG OR480202-5G
APOSOR480202-1GEA 29.5 EUR
APOSOR480202-1G APOSOR480202-500MG APOSOR480202-5G
(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid
(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid
Formule: C₄H₉NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00152132
CAS nummer: 6853-87-8