Methyl 5-amino-2,4-dimethyl-benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480210-1G OR480210-250MG OR480210-500MG
APOSOR480210-1GEA 308 EUR
APOSOR480210-1G APOSOR480210-250MG APOSOR480210-500MG
Methyl 5-amino-2,4-dimethyl-benzoate
Methyl 5-amino-2,4-dimethyl-benzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.216 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00230534
CAS nummer: 140112-97-6