2-Phenyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480216-10G OR480216-1G OR480216-5G
APOSOR480216-10GEA 726 EUR
APOSOR480216-10G APOSOR480216-1G APOSOR480216-5G
2-Phenyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylamine 97%
2-Phenyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylamine
Formule: C₁₃H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01033240
CAS nummer: 3999-29-9