(2R)-2-Amino-3-methyl-but-3-enoic acid hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480226-1G OR480226-250MG OR480226-500MG
APOSOR480226-1GEA 1060 EUR
APOSOR480226-1G APOSOR480226-250MG APOSOR480226-500MG
(2R)-2-Amino-3-methyl-but-3-enoic acid hydrochloride 95%
(2R)-2-Amino-3-methyl-but-3-enoic acid hydrochloride
Formule: C₅H₉NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093482
CAS nummer: 60103-01-7