2-Tetrahydrofuran-2-ylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Tetrahydrofuran-2-yl)acetic acid
OR480227-1G OR480227-250MG OR480227-500MG
APOSOR480227-1GEA 574 EUR
APOSOR480227-1G APOSOR480227-250MG APOSOR480227-500MG
2-Tetrahydrofuran-2-ylacetic acid
2-Tetrahydrofuran-2-ylacetic acid
Formule: C₆H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03990566
CAS nummer: 2434-00-6