5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR480228-1G OR480228-250MG OR480228-500MG
APOSOR480228-1GEA 352 EUR
APOSOR480228-1G APOSOR480228-250MG APOSOR480228-500MG
5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03761321
CAS nummer: 898052-17-0