2-Cyano-3,6-dimethylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480233-1G OR480233-250MG OR480233-5G
APOSOR480233-1GEA 574 EUR
APOSOR480233-1G APOSOR480233-250MG APOSOR480233-5G
2-Cyano-3,6-dimethylpyridine 95%
2-Cyano-3,6-dimethylpyridine
Formule: C₈H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06637568
CAS nummer: 68164-77-2