2-Methyloxazole-5-carbaldehyde ≥97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480235-1G OR480235-250MG
APOSOR480235-1GEA 382 EUR
APOSOR480235-1G APOSOR480235-250MG
2-Methyloxazole-5-carbaldehyde ≥97%
2-Methyloxazole-5-carbaldehyde
Formule: C₅H₅NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06738689
CAS nummer: 885273-42-7