5-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 94%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480240-1G OR480240-250MG
APOSOR480240-1GEA 468 EUR
APOSOR480240-1G APOSOR480240-250MG
5-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 94%
5-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole
Formule: C₁₀H₁₁N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06661359
CAS nummer: 700-91-4