4-(1-Methylpyrazol-4-yl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)aniline
OR480242-1G OR480242-250MG OR480242-500MG
APOSOR480242-1GEA 375 EUR
APOSOR480242-1G APOSOR480242-250MG APOSOR480242-500MG
4-(1-Methylpyrazol-4-yl)aniline
4-(1-Methylpyrazol-4-yl)aniline
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797404
CAS nummer: 1079178-22-5