3-(2-Chloro-phenyl)-1H-pyrrole 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480256-250MG OR480256-500MG
APOSOR480256-250MGEA 762 EUR
APOSOR480256-250MG APOSOR480256-500MG
3-(2-Chloro-phenyl)-1H-pyrrole 90%
3-(2-Chloro-phenyl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₀H₈ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832514
CAS nummer: 71845-14-2