(2-Chloro-6-methyl-3-pyridyl)methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480273-10G
OR480273-1G
OR480273-5G
APOSOR480273-10GEA
1140
EUR
APOSOR480273-10G
APOSOR480273-1G
APOSOR480273-5G
(2-Chloro-6-methyl-3-pyridyl)methanol 97%
(2-Chloro-6-methyl-3-pyridyl)methanol
Formule:
C₇H₈ClNO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11847244 CAS nummer: 689259-06-1 |