3,6-Dihydro-2H-thiopyran-5-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480276-1G OR480276-500MG OR480276-5G
APOSOR480276-1GEA 446 EUR
APOSOR480276-1G APOSOR480276-500MG APOSOR480276-5G
3,6-Dihydro-2H-thiopyran-5-carbaldehyde 95%
3,6-Dihydro-2H-thiopyran-5-carbaldehyde
Formule: C₆H₈OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546919
CAS nummer: 30058-79-8