1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480277-10G OR480277-1G OR480277-5G
APOSOR480277-10GEA 1290 EUR
APOSOR480277-10G APOSOR480277-1G APOSOR480277-5G
1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxamide
Formule: C₅H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12198439
CAS nummer: 1123169-27-6