Methyl 3-bromo-2-phenyl-propanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480280-1G OR480280-250MG OR480280-500MG
APOSOR480280-1GEA 645 EUR
APOSOR480280-1G APOSOR480280-250MG APOSOR480280-500MG
Methyl 3-bromo-2-phenyl-propanoate 95%
Methyl 3-bromo-2-phenyl-propanoate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17215983
CAS nummer: 99070-19-6