4,6-Dichloro-3-methylpyridazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR480284-1G OR480284-250MG OR480284-5G
APOSOR480284-1GEA 456 EUR
APOSOR480284-1G APOSOR480284-250MG APOSOR480284-5G
4,6-Dichloro-3-methylpyridazine 95%
4,6-Dichloro-3-methylpyridazine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Smeltpunt: 35…37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21604745
CAS nummer: 68240-43-7