(E)-3-Butoxy-1-(3-chlorophenyl)prop-2-en-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480286-1G OR480286-250MG OR480286-500MG
APOSOR480286-1GEA 609 EUR
APOSOR480286-1G APOSOR480286-250MG APOSOR480286-500MG
(E)-3-Butoxy-1-(3-chlorophenyl)prop-2-en-1-one
(E)-3-Butoxy-1-(3-chlorophenyl)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₃H₁₅ClO₂
MW: 238.71 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22683244
CAS nummer: 1375008-14-2