(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480287-1G OR480287-250MG OR480287-500MG
APOSOR480287-1GEA 867 EUR
APOSOR480287-1G APOSOR480287-250MG APOSOR480287-500MG
(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
Formule: C₁₄H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22683247
CAS nummer: 1379801-31-6