4-Amino-3-hydroxypiperidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480288-1G OR480288-500MG
APOSOR480288-1GEA 375 EUR
APOSOR480288-1G APOSOR480288-500MG
4-Amino-3-hydroxypiperidine 95%
4-Amino-3-hydroxypiperidine
Formule: C₅H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22533520
CAS nummer: 1391004-19-5