(E)-1-(3-Bromophenyl)-3-butoxyprop-2-en-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480289-1G OR480289-250MG OR480289-500MG
APOSOR480289-1GEA 469 EUR
APOSOR480289-1G APOSOR480289-250MG APOSOR480289-500MG
(E)-1-(3-Bromophenyl)-3-butoxyprop-2-en-1-one
(E)-1-(3-Bromophenyl)-3-butoxyprop-2-en-1-one
Formule: C₁₃H₁₅BrO₂
MW: 283.161 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22683245
CAS nummer: 1375008-15-3